Learn More
Macherey-Nagel™ Filtros de jeringa
27.20€ - 28.10€
Especificaciones
Desechables | SÍ |
---|---|
Cantidad | Paquete de 100 |
Tipo | Filtro de jeringa |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10025671
|
Macherey-Nagel™
729100 |
2 mL |
27.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10660732
|
Macherey-Nagel™
729101 |
5 mL |
28.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
SÍ | |
Paquete de 100 | |
Filtro de jeringa |