Learn More
Hamilton™ Jeringas de aguja cementada personalizadas
Código de producto. 11518024
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
25 ml
Tipo de producto:
Aguja de jeringa
estanco a los gases
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11518024
Marca: Hamilton™ DS80008
La versión estanca a los gases de las jeringas de la serie original 700.
  • Ideal para dispensar volúmenes de 1 hasta 500 μl
  • Una variedad de volúmenes, longitudes y calibres disponibles
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Calibre de aguja Calibre personalizado
Diámetro interior (métrico) 0,46 mm
Diámetro exterior (métrico) 6,60 mm
Tipo de producto estanco a los gases
Presión máxima 68,9 bar
Temperatura máxima 50 °C
Modelo 1701
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1 unidad
Volumen (métrico) 10 μl
Estilo de punta de aguja Personalizado
Tipo de conexión Cementada