Learn More
Hamilton™ Jeringas
Marca:  Hamilton™ 203330
Código de producto. 11530102
  • 214.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
1001
1 ml
Jeringa
1/paq.
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Hamilton™ Jeringas > Volumen: 1mL