Learn More
Hamilton™ 1000 Series Standard PTFE Instrument Syringes without Needles
Setting the standard for quality and reliability.
Marca:  Hamilton™ 81322
Detalles adicionales : Peso : 0.04500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10098390
  • 114.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • La vida útil de la jeringa es excepcional cuando se usa junto con accionamientos de jeringa de precisión Hamilton™
  • Garantiza la precisión de la manipulación de líquidos
  • Estanca a los gases para un rendimiento sin fugas
Especificaciones
Especificaciones
10,3 mm
13,8 bar
1001
1 ml
Aguja de jeringa
50 °C
1/paq.
Luer Lock