Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas para instrumentos HPLC Thermo Scientific™
Las jeringas Thermo Scientific™ para instrumentos de HPLC Thermo Scientific permiten realizar inyecciones manuales de forma sencilla, precisa y reproducible.
180.62€ - 256.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Jeringa para muestreadores automáticos para HPLC |
---|---|
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10782127
|
Thermo Scientific™
365ILT21 |
HPLC LCQ | 250 μl |
180.62€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10341205
|
Thermo Scientific™
365JLT41 |
HPLC LCQ | 500 μl |
256.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10702917
|
Thermo Scientific™
365ILT91 |
Muestreadores automáticos AS1000 y AS3000 | 250 μl |
182.98€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10321065
|
Thermo Scientific™
365JLT61 |
Muestreadores automáticos AS1000 y AS3000 | 500 μl |
182.98€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10197744
|
Thermo Scientific™
365LLT81 |
Muestreadores automáticos AS3000 y AS3500 | 2,5 mL |
182.98€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Las jeringas Thermo Scientific™ para instrumentos de HPLC Thermo Scientific permiten realizar inyecciones manuales de forma sencilla, precisa y reproducible.
- Punta cuadrada para evitar dañar el inyector
- Amplia gama de volúmenes
- De precisión, hechas de vidrio borosilicatado y acero inoxidable
- Diseño robusto con marcas de fácil lectura
Especificaciones
Jeringa para muestreadores automáticos para HPLC | |
No |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.