Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Green Fluorescent Nucleic Acid Stains
Código de producto. p-200008745
Click to view available options
Tipo de colorante:
SYTO 11 Green
SYTO 12 Green
SYTO 13 Green
SYTO 14 Green
SYTO 16 Green
SYTO 21 Green
SYTO 24 Green
SYTO 9 Green
SYTO BC Green
SYTO Green Dyes 11-14, 16, 21, 24, and 25
SYTO RNASelect Green
Cantidad:
1 Kit (50 μL each)
100 μL
250 μL
315 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10237582
Marca: Invitrogen™ S34854
Edge
SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria.
The SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria. Because the dye characteristics and staining pattern of the SYTO dyes may vary, we offer 10 different SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains available individually along with the SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit #1 (containing SYTO 11–14, 16, 21, 24, and 25) to enable researchers to find the most appropriate green-fluorescent SYTO stain for their system . We also provide the SYTOX Green Nucleic Acid Stain (Cat. No. S7020 and R37109), which is a cell-impermeant green-fluorescent stain used for staining dead cells or performing nuclear counterstaining in fixed cells.
Se ha demostrado que la tinción de ácidos nucleicos verde fluorescente SYTO 9 tiñe las bacterias gramnegativas y grampositivas vivas y muertas. Es un componente de los kits de viabilidad bacteriana LIVE/DEAD BacLight (L-7007, L-7012, L-13152).
Análisis de bacterias, viabilidad bacteriana y análisis de citotoxicidad, análisis celular, rastreo y seguimiento de células, citotoxicidad y viabilidad celular, viabilidad celular, proliferación y función, seguimiento microbiano, análisis microbiológico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Concentración 5 mM
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación ARN: 486 nm, ADN: 485 nm
Tipo de colorante SYTO 9 Green
Para utilizar con (aplicación) Fluorescent Labeling, Live Cell Imaging, Microarray
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Cantidad 100 μL
Volumen (métrico) 100 μl
Método de detección Fluorescente
Emisión ARN: 501 nm, ADN: 498 nm
Línea de productos SYTO
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescente
Tipo de producto Tinción de ácidos nucleicos
SubCellular Localization Ácidos nucleicos