Learn More
Molecular Probes™ Tinción de células muertas SYTOX™ Blue, para citometría de flujo
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Un indicador de células muertas sencillo y de un solo paso cuantitativo para su uso con citómetros de flujo equipados con láser violeta
- La tinción de células muertas SYTOX™ Blue es una tinción de ácido nucleico de alta afinidad que penetra con facilidad en las células con membranas plasmáticas comprometidas, pero que no llegará hasta las membranas celulares no comprometidas
- Después de un corto periodo de incubación con la tinción SYTOX™ Blue, los ácidos nucleicos de las células muertas presentan una fluorescencia de color azul brillante cuando se excita con láser violeta de 405 nm
- La emisión de fluorescencia excitada por el láser violeta permite una clara discriminación de sondas excitadas por la mayoría del resto de líneas de láser, lo que facilita el desarrollo de ensayos multicolor con una solapación espectral mínima entre señales
- Se suministra como solución de 1 mM en dimetilsulfóxido (DMSO)
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 mM |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 1 vial de tinción de células muertas azul SYTOX™ (solución de 1 mM en DMSO). Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C), desecado y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de viabilidad |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Tipo de producto | Tinción de células muertas |
| Tipo de colorante | Azul SYTOX™ |
| Emission | 444/480 |
| Formulario | Solución |
| Formato | Tubo(s) |
| Mostrar más |