Learn More
Molecular Probes™ SYTOX™ Dead Cell Stain Sampler Kit, for flow cytometry
Código de producto. 11330972
Click to view available options
Cantidad:
5 x 50 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11330972
Marca: Molecular Probes™ S34862
El kit de muestreador de tinción de células muertas SYTOX™ contiene cinco tinciones de ácidos nucleicos que se pueden utilizar para determinar la viabilidad de las células en ensayos de citometría de flujo.
  • Contiene cinco tinciones de ácido nucleico: SYTOX™ Blue, SYTOX™ Green, SYTOX™ Orange, SYTOX™ AADvanced™ y SYTOX™ Red
  • Las tinciones se pueden utilizar para determinar la viabilidad de las células en ensayos de citometría de flujo
  • Cada tinción incluye 50 pruebas para ayudar a identificar la mejor tinción para trabajar en experimentos de varios colores
  • Mediante citometría de flujo, se pueden distinguir con facilidad las células muertas de las vivas al aumentar la señal fluorescente debido a la unión del ADNbc de tinciones SYTOX™
  • Las tinciones se han optimizado para su uso en intervalos de concentraciones celulares de 1 x 104 y 1 x 10  células/ml
  • Validada en varios tipos de células, como Jurkat, Reh, CHO, Kg1a, 3T3, Hela, HEK (células primarias) y sangre entera lisada
  • Probada en varias aplicaciones, entre las que se incluyen apoptosis, ciclo celular, proliferación celular y ensayos de inmunofenotipado
El kit incluye:
  • Tinción de células muertas SYTOX™ Blue (S34857): Para el láser violeta de 405 nm
  • Tinción de células muertas SYTOX™ Green (S34860): Para el láser azul de 488 nm con emisión de color verde
  • Tinción de células muertas SYTOX™ AADvanced™ (S10274, S10309): Para el láser azul de 488 nm con emisión de color rojo
  • Tinción de células muertas SYTOX™ Red (S34854): Para el láser rojo de 633/635 nm
  • Tinción de células muertas SYTOX™ Orange (S34861): Para el láser verde de 532 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Permeabilidad celular Impermeable
Color Blue, Green, Orange, AADvanced, Red
Contenido y almacenamiento Contiene 5 viales en total: 1 vial de tinciones de células muertas cada uno de SYTOX™ Blue, SYTOX™ Green, SYTOX™ Orange, SYTOX™ Red, SYTOX™ AADvanced™ en DMSO.
Almacenar a ≤ -20°C, desecado y proteger de la luz.
Descripción Kit de muestreo de tinción de células muestras SYTOX™, para citometría de flujo
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de viabilidad
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Tipo de producto Kit de muestreo de tinción de células muertas
Tipo de colorante SYTOX™ Green, SYTOX™ Blue, SYTOX™ Orange, SYTOX™ AADvanced™, SYTOX™ Red
Emission 647/480/523/570/658 nm
Excitation Wavelength Range 546/444/504/547/640 nm
Formulario Solución
Formato Tubo(s)
Línea de productos SYTOX
Cantidad 5 x 50 μl
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)