Learn More
Molecular Probes™ SYTOX™ Green Dead Cell Stain, for flow cytometry
Click to view available options
Cantidad:
1000 ensayos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Tinción de ácido nucleico brillante y fácil de usar para distinguir células muertas de las vivas en ensayos de citometría de flujo
- Diseñado para la citometría de flujo que utiliza el láser azul de 488 nm con emisión en el filtro 530/30 BP (similar a FITC y la proteína verde fluorescente [GFP])
- La concentración de colorante se ha optimizado para muestras con un intervalo de concentraciones de 1 x 104 a 1 x 106 células/ml
- La tinción se ha validado en varios tipos de células, como Jurkat, Reh, CHO, Kg1a, 3T3, Hela, HEK (células primarias) y sangre entera lisada
- Probada en varias aplicaciones, entre las que se incluyen apoptosis, ciclo celular, proliferación celular y ensayos de inmunofenotipado
Especificaciones
Especificaciones
| Permeabilidad celular | Impermeable |
| Color | Verde |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 1 vial de tinción de células muertas verde SYTOX™ (solución de 30 μM en DMSO). Almacenar en el congelador (de -5 °C a -30 °C) y proteger de la luz. |
| Descripción | Tinción de células muertas SYTOX™ Green, para citometría de flujo |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de viabilidad |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Tipo de producto | Tinción de células muertas |
| Tipo de colorante | SYTOX™ Green |
| Emission | 525 nm |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto