Learn More
IKA™ Elemento de dispersión básico T 10 - ST
Suitable for dispersing instrument T 10 basic and T 10 standard
1653.00€ - 1770.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Elemento de dispersión |
---|---|
Longitud del eje (métrico) | 115 mm |
Material | PTFE, acero inoxidable PT de 316L |
Cantidad de embalaje | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Intervalo de volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13460597
|
IKA™
0004446500 |
De 1 a 50 |
1770.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13490597
|
IKA™
0004446700 |
De 1 a 100 |
1653.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
ST tools are recommended for use with tissue and other fibrous materialsEspecificaciones
Elemento de dispersión | |
115 mm | |
PTFE, acero inoxidable PT de 316L | |
1 unidad |