Learn More
Tocris Bioscience™ T 112
Estrogen-related receptor γ agonist; promotes maturation of hiPSC-derived cardiomyocytes
194.00€ - 742.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-[2-(4-Bromophenyl)-1H-benzimidazol-6-yl]-2,3-dihydro-5-(4-morpholinyl)-1H-isoindol-1-one |
---|---|
CAS | 2376876-87-6 |
Objetivo | Estrogen and Related Receptor Agonists |
Fórmula molecular | C25H21BrN4O2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18757086
|
Tocris Bioscience™
7690/10 |
10 mg |
194.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18757276
|
Tocris Bioscience™
7690/50 |
50 mg |
742.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
T 112 is an estrogen-related receptor gamma (ERRγ) agonist. Promotes maturation of hiPSC-derived cardiomyocytes. T 112 accelerates metabolic and sarcomere maturation in cardiomyocytes, as well as maturation of contractile and electrophysiological properties and ultrastructure organization, when used alone or in combination with other small molecules.Especificaciones
2-[2-(4-Bromophenyl)-1H-benzimidazol-6-yl]-2,3-dihydro-5-(4-morpholinyl)-1H-isoindol-1-one | |
2376876-87-6 | |
Estrogen and Related Receptor Agonists | |
C25H21BrN4O2 |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.