Learn More
IKA™ Elemento de dispersión digital T 25
Utilice este elemento de dispersión con el homogeneizador IKA™ T 25 digital. Los elementos de dispersión digital IKA T 25 son adecuados para aplicaciones como trituración en húmedo, suspensión y emulsión (operación por lotes).
2310.00€ - 2550.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Elemento de dispersión |
---|---|
Longitud del eje (métrico) | 270 mm |
Material | FFPM, SIC, acero inoxidable 316 l |
Cantidad de embalaje | 1 unidad |
Método de esterilización | Producto químico húmedo |
Código de producto | Marca | Intervalo de volumen (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de volumen (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10282481
|
IKA™
0002466900 |
De 50 ml a 2 l | 25 mm |
2430.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10009160
|
IKA™
0002348000 |
De 10 ml a 1,5 l | 18 mm |
2310.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10059340
|
IKA™
0002404000 |
De 100 ml a 2 l | 25 mm |
2550.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Para su uso con el instrumento de dispersión T 25 digital.
- El rodamiento del eje de la herramienta de dispersión consta de dos rodamientos de bolas y una junta de anillo deslizante de empuje único (SiC)
- Contenido del paquete: eje y cabezal de dispersión
- Los materiales plásticos utilizados cuentan con aprobación de la FDA, (Food and Drug Administration, agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU.)
- Aptos para disolventes
- Materiales en contacto con el medio: FFPM/SIC, AISI 316L
- Temperatura máx.: 220 °C
- Métodos de esterilización: química en húmedo
Especificaciones
Elemento de dispersión | |
FFPM, SIC, acero inoxidable 316 l | |
Producto químico húmedo |
270 mm | |
1 unidad |