Learn More
IKA™ Generadores de estátor/rotor para homogeneizadores IKA Ultra-Turrax™
Utilice este elemento de dispersión con los dispersadores IKA™ T 50. Los elementos de dispersión digitales T 50 cuentan con un acoplamiento de conexión rápida que facilita el intercambio de herramientas de dispersión.
3910.00€ - 5070.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Elemento de dispersión |
---|---|
Diámetro (métrico) | 45 mm |
Material | PTFE, acero inoxidable de 316L |
Cantidad de embalaje | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Longitud del eje (métrico) | Intervalo de volumen (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud del eje (métrico) | Intervalo de volumen (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15251126
|
IKA™
0010000630 |
300 mm | De 500 ml a 15 l | S 50-KR-G45-M |
4885.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15261126
|
IKA™
0010000631 |
300 mm | De 0,25 L a 10 L | S 50-KR-G-45-F |
5070.00€
cada uno |
|
|||
15241126
|
IKA™
0010000632 |
300 mm | De 500 ml a 20 l | S 50-KR-G45-G |
4545.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10384851
|
IKA™
0008003300 |
290 mm | De 500 ml a 15 l | S 50N–G45-M |
3945.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10049110
|
IKA™
0008003900 |
290 mm | De 0,25 L a 10 L | S 50N–G45-F |
3910.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- La tecnología de dispersión funciona mediante el principio de estátor-rotor
- El sistema consta de un rotor dentro de un estátor estacionario
- Debido a la alta velocidad circunferencial, el medio que se va a procesar se extrae axialmente en el cabezal de dispersión y luego se fuerza su paso radialmente a través de las ranuras en la disposición de estátor-rotor
- La alta velocidad y el espacio mínimo entre el rotor y el estátor producen fuerzas de cizallamiento extremadamente fuertes lo que se traduce en una mejor dispersión
- Los materiales plásticos utilizados cuentan con aprobación de la FDA, (Food and Drug Administration, agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU.)
- Aptos para instrumento de dispersión digital T 50
- Materiales en contacto con el medio: PTFE, AISI 316L
- Aptos para disolventes
- Temperatura máx.: 180 °C
- Métodos de esterilización: todos los métodos
Especificaciones
Elemento de dispersión | |
45 mm | |
PTFE, acero inoxidable de 316L | |
1 unidad |