Learn More
Prestige Medical T-Classic Plus Autoclave
Código de producto. 17604435
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17604435
Marca: Prestige Medical 210004XP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
T-Classic Plus Autoclave, 12 L benchtop autoclave, 126°C cycle, with european plug.
T-Classic Plus Autoclave, 12 L benchtop autoclave, 126°C cycle, european plug
  • Lightweight and portable
  • 12 liter capacity
  • Sterilizes at 126°C
The Classic is reliable and trusted worldwide, designed to give you the most cost effective sterilization solution. It is simplicity itself to use, fully automatic with a simple, one touch operation and guaranteed to meet your needs.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 2.6 gal.
Capacidad (métrico) 12 L
Fondo de la cámara (métrico) 270 mm
Diámetro de la cámara (imperial) 8.4 in.
Fondo de la cámara (imperial) 10.8 in.
Diámetro de la cámara (métrico) 210 mm
Longitud (imperial) 13.6 in.
Longitud (métrico) 340 mm
Tipo de producto Autoclave
máx. (imperial) 250°F to 273°F
Temperatura (métrico) De 121 °C a 134 °C