Learn More
Micronova™ Fundas T-Mop™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 13127716 Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Material:
MegaTex, poliamida no tejida, poliamida no tejida
Microfiber Polyester, Poliéster, Nylon
Microfiber Polyester, Poliéster, Urethane Foam, Urethane Foam
Microfibra, poliéster, nailon, Poliéster, 20 % náilon
Poliéster de punto liso
Poliéster de punto liso, espuma de uretano, Urethane Foam
Poliéster, Urethane Foam
Dimensiones:
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in)
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in)
36,8 x 6,4 cm (14,5 x 2,5 in)
45,7 x 5,1 cm (18 x 2 in)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in)
Color:
Azul
Blanco
Cantidad:
12/caja
50/caja
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 50
Código de producto. 13127716
Marca: Micronova™ TMC614
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Bastidor QPT con mango de la serie STA o QDT con mango de la serie SSU
Una gama de fundas T-mop con cierres a presión que encajan en el adaptador TMop™ giratorio 180 ° para limpiar y desinfectar sin esfuerzo las superficies de las salas limpias, incluidas paredes no rígidas, esquinas difíciles, espacios estrechos y debajo del equipo. Disponible en una variedad de tejidos para cubrir las necesidades de limpieza concretas.
Las cubiertas de fregona para salas limpias Micronova TMop™ son esponjas redondeadas y cubiertas con cierres a presión que encajan en el adaptador TMop™ giratorio 180 ° para limpiar fácilmente paredes y paredes no rígidas, así como para limpiar esquinas difíciles, espacios estrechos y debajo del equipo. Las fregonas están disponibles en una gama de tejidos con una capa de espuma más gruesa opcional para mantener más desinfectante y facilitar el escurrido.
  • Fundas T-MOP con cierres a presión en una amplia gama de tejidos
  • Las esponjas cubiertas redondeadas se deslizan fácilmente por las paredes y las paredes no rígidas
  • Excelente en todas las superficies de la sala y en el exterior del equipo
  • Encaja fácilmente en esquinas complicadas, espacios estrechos y debajo del equipo
  • Las opciones de tejido incluyen:
    • NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
    • PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
    • MegaTex: 100 % poliamida no tejida absorbente con una superficie ligeramente abrasiva
    • Microfiber — Poliéster 80 %, poliamida 20 %, muy absorbente y eficaz en húmedo o seco.
    • PolyMesh: 100 % poliéster con una capa de malla que proporciona una superficie de limpieza suave
  • Para usar con el adaptador giratorio 180 ° TMop™
  • Disponible en longitudes de 25,4, 35,6 y 45,7 cm (10, 14 y 18 in)
  • TMC6-14: funda protectora elástica de una sola capa, opción más barata para áreas más pequeñas
  • Resiste desinfectantes fuertes
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in)
Tipo de producto Funda de fregona
Color Blanco
Longitud (imperial) 14 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 35,6 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 5,1 cm
Anchura (imperial) 2 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Cantidad 50/caja
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias
Color-coded No
Material Poliéster de punto liso
Mostrar más Mostrar menos
No incluye adaptador ni mango
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.