Learn More
Micronova™ Fundas T-Mop™
Código de producto. 13167676 Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Material:
MegaTex, poliamida no tejida, poliamida no tejida
Microfiber Polyester, Poliéster, Nylon
Microfiber Polyester, Poliéster, Urethane Foam, Urethane Foam
Microfibra, poliéster, nailon, Poliéster, 20 % náilon
Poliéster de punto liso
Poliéster de punto liso, espuma de uretano, Urethane Foam
Poliéster, Urethane Foam
Dimensiones:
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in)
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in)
36,8 x 6,4 cm (14,5 x 2,5 in)
45,7 x 5,1 cm (18 x 2 in)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in)
Color:
Azul
Blanco
Cantidad:
12/caja
50/caja
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 50
Código de producto. 13167676
Marca: Micronova™ T118
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Requires
Bastidor QPT con mango de la serie STA o QDT con mango de la serie SSU
Una gama de fundas T-mop con cierres a presión que encajan en el adaptador TMop™ giratorio 180 ° para limpiar y desinfectar sin esfuerzo las superficies de las salas limpias, incluidas paredes no rígidas, esquinas difíciles, espacios estrechos y debajo del equipo. Disponible en una variedad de tejidos para cubrir las necesidades de limpieza concretas.
  • Mopa de perfil bajo para limpiar suelos paredes y techos
  • Gira 180 ° en ambas direcciones
  • La superficie amplia es ideal para la limpieza general y la aplicación de desinfectantes en entornos estériles
  • Limpia debajo de equipos y alcanza ángulos complicados en estantes y cámaras estrechas
  • Disponible en tres tamaños con selección de fundas
  • Disponible en versión irradiada
La cubierta de PVA tiene un bajo nivel de pelusas y ofrece un secado rápido, lo que permite secar superficies sin residuos; evite el uso de detergentes e IPA
La cubierta de NovaPoly™ admite desinfectantes más fuertes y es esterilizable en autoclave; disponible en versión irradiada; también disponible en versión de espuma de doble grosor
Especificaciones
Dimensiones 45,7 x 5,1 cm (18 x 2 in)
Tipo de producto Mop Cover
Color Blanco
Longitud (imperial) 18 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 45.7 cm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Anchura (métrico) 5.1 cm
Anchura (imperial) 2 in
Resistente a Chemicals
Desechables Reutilizables
Cantidad 12/caja
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Incluye NovaPoly Slipcover
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias
Color-coded No
Material Poliéster, Urethane Foam
Mostrar más Mostrar menos
No incluye adaptador ni mango