Learn More
Thermo Scientific™ Células T-REx™ Tango™ GHSR-bla U2OS
The T-REx™ Tango™ GHSR-bla U2OS cells contain the human Growth Hormone Secretagogue Receptor (GHSR) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marca: Thermo Scientific™ K1819
Descripción
The T-REx™ Tango™ GHSR-bla U2OS cells contain the human Growth Hormone Secretagogue Receptor (GHSR) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The T-REx™ Tango™ GHSR-bla U2OS cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of Ghrelin. In addition, T-REx™ Tango™ GHSR-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Especificaciones
NM_198407 | |
Células divisoras | |
Cola de AVPR2 GPCR | |
Fluorescente | |
GHSR | |
Células T-REx™ Tango™ GHSR-bla U2OS (kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, solución D y otros materiales se requieren por separado; por favor, consulte el protocolo). Incluye: Células T-REx™ Tango™ GHSR-bla U2OS, protocolo de ensayo T-REx™ Tango™ GHSR-bla U2OS, certificado de análisis | |
GeneBLAzer™, Tango™ | |
Punto final | |
GHSR | |
U2OS | |
GPCR |
Selección de arrestina beta basada en células | |
Contenido: Células K1819 T-REx™ Tango™ GHSR-bla U2OS (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células T-REx™ Tango™ GHSR-bla U2OS • Protocolo de ensayo T-REx™ Tango™ GHSR-bla U2OS • Certificado de análisis Almacenamiento: Las células T-REx™ Tango™ GHSR-bla U2OS se envían con hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
|
Células T-REx™ Tango™ GHSR-bla2U OS, 8 x 106 células, línea de células U2OS, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable de GPCR, indicador de BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido | |
FRET | |
Receptor acoplado a proteína G (GPCR) | |
Origen del clon unicelular | |
8 x 106 células | |
U2 | |
Células T-REx™ Tango™ GHSR-bla U2OS | |
Tango™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.