Learn More
Copan Italia™ Espátulas de plástico en forma de T
Espátulas estériles en forma de T para esparcir líquidos por la superficie de las placas de cultivo de agar. Las espátulas de plástico en forma de T Copan Italia™ cuentan con superficies lisas y redondeadas para evitar los cortes o las mellas en el agar.
Marca: Copan Italia™ 173CS05
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se utilizan para realizar recuentos en placas de UFC bacterianas en agua, leche, orina y otras muestras líquidas.
- Las superficies lisas y redondeadas evitan los cortes o las mellas en el agar durante la inoculación de las placas de cultivo.
- El diseño en forma de T facilita la aplicación uniforme de la presión en la superficie del agar.
Especificaciones
Sí | |
5/paquete desplegable, 1000/caja | |
T | |
Espátula | |
Se utilizan para realizar recuento de bacterias en placas CFU en agua, leche, orina y otras muestras líquidas. |
171 mm | |
1000/paq. | |
Plástico | |
Estéril |
Título del producto
Copan Italia™ Espátulas de plástico en forma de T > Longitud: 171mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido