Learn More
LNI™ Tablo S 132 Bench
Código de producto. 17800947 Tienda LNI Swissgas Productos
Click to view available options
:
Tablo S 132 Bench; Dimensions (D x W x H): 810 x 1320 x 840 mm
Código de producto. 17800947
Marca: LNI™ 2000.02.013
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Instrument laboratory bench for LC, GC or ICP MS systems and LNI™ gas generators with chemical resistant top.
  • Designed without rouging pumps or noisy equipment
  • Made with chemical resistant top, side panels, castors for easy moving of the system, and adjustable leveling feet for rock solid stability of the bench
  • With space of various dimensions under the top, TABLO benches are the ideal solution to create a cleaner, tidier and more efficient lab workspace and save space
  • Space under top dimensions (D x W x H): 640 x 500 x 745 to 775 mm
Especificaciones
Tipo de producto Banco
Color Gris claro
Ajustables Yes
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Dimensiones (Pr x An x Al) 810 x 1320 x 840 mm
Para utilizar con (equipo) Analytical Instruments
Material del bastidor Acero inoxidable
Incluye Chemical Resistant Table Top
N.º de puertas None
N.º de cajones None
N.º de estantes None
Tipo de tapón EU-style, UK-style
Garantía 24 Months
Con ruedas giratorias Yes
Reposapiés No
Con inclinación No
Material Acero inoxidable