Learn More
Sartorius Paquetes múltiples de pipetas mecánicas Tacta™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Los paquetes múltiples combinan un juego de pipetas mecánicas de un canal Tacta con bandejas de puntas a juego y accesorios útiles. Los Paquetes múltiples de pipetas mecánicas Sartorius Tacta ofrecen la mejor alternativa para reemplazar las pipetas mecánicas usadas.
Marca:  Sartorius LH-729672
1239.99 EUR hasta el 2025-03-14
Use el código promocional "24150" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15643104
  • 1955.00€ / 1 set
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: 4 pipetas monocanal (de 0,5 a 10 μl, de 2 a 20 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl), gradillas de 96 puntas (de 0,1 a 10 μl, de 0,5 a 200 μl, de 10 a 1000 μl), 1 soporte lineal, 4 soportes de pipetas simples
Descripción
Descripción
  • Cómodo de sujetar gracias al mango de diseño ergonómico
  • Fuerzas de pipeteo y expulsión de puntas bajas
  • Expulsión suave de la punta con la nueva tecnología Optiject™
  • El exclusivo sistema Optilock™ proporciona flexibilidad para el ajuste y bloqueo del volumen
  • Ajuste de calibración para proporcionar resultados precisos para varios tipos de líquidos
  • Resultados fiables, incluso durante largos periodos de pipeteo
  • La pantalla de volumen de cuatro dígitos fácil de leer ayuda a ajustar los volúmenes exactos
  • Fácil de limpiar con solo tres piezas para desmontar
  • Totalmente esterilizable en autoclave
  • Puntas Optifit estándar de alta calidad para diversas aplicaciones
Servicio Técnico
Dos años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sartorius Tips
Reusable
1
Non-sterile
De 0,5 a 10, de 2 a 20, de 20 a 200, de 100 a 1000 μl
4 pipetas monocanal (de 0,5 a 10 μl, de 2 a 20 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl), gradillas de 96 puntas (de 0,1 a 10 μl, de 0,5 a 200 μl, de 10 a 1000 μl), 1 soporte lineal, 4 soportes de pipetas simples
Alto
138 mm (1 canal, 1000 μl); 240 mm (8 canales, 300 μl)
Autoclavable
Tacta™
Tacta™
Multipaquetes de pipetas mecánicas
Pantalla de volumen de cuatro dígitos
10/paq.
2 años
79 g (1 canal, 1000 μl); 138 g (8 canales, 300 μl)
Certificados
Ver productos accesorios