Learn More
Sartorius Paquetes múltiples de pipetas mecánicas Tacta™
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Tipo:
Multipaquetes de pipetas mecánicas
Cantidad:
1/paq.
10/paq.
20/paq.
Volumen (métrico):
20 μL, 200 μL, 1000 μL
De 0,5 a 10, de 10 a 100, de 20 a 200, de 100 a 1000 μl
De 0,5 a 10, de 2 a 20, de 20 a 200, de 100 a 1000 μl
De 0,5 a 10, de 20 a 200, de 100 a 1000, de 30 a 300 μl
De 0,5 a 10 μl, de 10 a 100 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl, de 500 a 5000 μl
De 100 a 1000 μl, de 500 a 5000 μl, de 1 a 10 ml
De 2 a 1000 20l, de 10 a 100l, de 20 a 200 100l, de 500 a 5000 μl
de 0,5 a 10, de 10 a 100 y de 100 a 1000 μl
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
Includes
5 pipetas monocanal (de 0,5 a 10 μl, de 10 a 100 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl, de 500 a 5000 μl), gradillas de puntas para 96 puntas (de 0,1 a 10 μl, de 0,5 a 200 μl, de 10 a 1000 μl), gradilla de puntas para 50 puntas (5000 μl), 1 soporte lineal, 5 soportes de pipetas
- Cómodo de sujetar gracias al mango de diseño ergonómico
- Fuerzas de pipeteo y expulsión de puntas bajas
- Expulsión suave de la punta con la nueva tecnología Optiject™
- El exclusivo sistema Optilock™ proporciona flexibilidad para el ajuste y bloqueo del volumen
- Ajuste de calibración para proporcionar resultados precisos para varios tipos de líquidos
- Resultados fiables, incluso durante largos periodos de pipeteo
- La pantalla de volumen de cuatro dígitos fácil de leer ayuda a ajustar los volúmenes exactos
- Fácil de limpiar con solo tres piezas para desmontar
- Totalmente esterilizable en autoclave
- Puntas Optifit estándar de alta calidad para diversas aplicaciones
Garantía
Dos años
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | Sartorius Tips |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | Reusable |
| Modelo | Tacta™ |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Tacta |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Tipo | Multipaquetes de pipetas mecánicas |
| Volumen (métrico) | De 0,5 a 10 μl, de 10 a 100 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl, de 500 a 5000 μl |
| Pantalla | Pantalla de volumen de cuatro dígitos |
| Mostrar más |