Learn More
Sartorius Pipetas mecánicas Tacta™
El diseño excepcionalmente equilibrado es muy sencillo de usar y muy cómodo de sostener
Marca: Sartorius LH-729240
1079.99 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24315" para aplicar la oferta.
Descripción
- Cómodo de sujetar gracias al mango de diseño ergonómico
- El exclusivo sistema Optilock de Sartorius proporciona flexibilidad para el ajuste del volumen y bloqueo
- Expulsión de puntas controlada y suave con la nueva tecnología Sartorius Optiject
- Ajuste de calibración para proporcionar resultados precisos para varios tipos de líquidos
- Fácil de limpiar, con solo tres piezas para desmontar
- Resultados fiables, incluso durante largos periodos de pipeteo
Especificaciones
Puntas Optifit 350μL, Puntas con filtro SafetySpace: 300μl | |
Autoclavable | |
Reusable | |
Polypropylene | |
Tacta™ | |
Non-sterile | |
De 30 a 300 μl |
Yes | |
Naranja | |
Ergonomic | |
12 | |
No | |
Pipeta | |
Naranja |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
9Hours
20Minutes
51Seconds
26 -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
26Hours
20Minutes
51Seconds
26