Learn More
Tampón TAE, tris-acetato-EDTA, solución 50X, electroforesis, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
20 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Poly CUBE
Tamaño de la unidad:
1 LT
20 LT
4 LT
500 ML
Descripción
Tris-acetato-EDTA, número de CAS-77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8, TAE, 4 l, gris, tris (24 %), ácido acético (5,0 %) y EDTA (< 2 %), sin ADNasa, prueba, filtrado a través de un filtro de 0,2 micrómetros, electroforesis, solución 50X, Poly CUBE, líquido, sin ADNasa, ARNasa ni proteasa, RT
- Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución de tampón 50X TAE de Fisher BioReagents. Solo diluya lo que necesite.
- La solución 50X contiene 2 M de tris-acetato y 0,050 M de EDTA
- Para preparar una solución 1X, mezcle un volumen de 50X TAE de Fisher BioReagents
- Solución con 49 volúmenes de agua ultrapura, como BP2819
- Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
- Filtrado, esterilizado en autoclave y probado funcionalmente para su uso en aplicaciones de electroforesis
- TAE es un tampón comúnmente utilizado para la electroforesis de nucleicos ácidos en geles de agarosa
- Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris-Acetate-EDTA |
| Nombre de nota | 50X Solution |
| CAS | 77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 20 L |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Filtrado | Filtrado a través de un filtro de 0,2 micras. |
| Notas de grado de pureza | DNase-, RNase- and Protease-Free |
| Envase | Poly CUBE |
| Proteasa | Protease free |
| Mostrar más |