Learn More
Tocris Bioscience™ TAK 21d
Potent FAAH inhibitor
190.06€ - 719.20€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-[4-(3,4-Difluorophenyl)-2-pyrimidinyl]-N-3-pyridazinyl-1-piperazinecarboxamide |
---|---|
CAS | 1143578-94-2 |
Objetivo | Fatty Acid Amide Hydrolase (FAAH) Inhibitors |
Fórmula molecular | C19H17F2N7O |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 397.38 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18768589
|
Tocris Bioscience™
5209/10 |
10 mg |
190.06€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18776138
|
Tocris Bioscience™
5209/50 |
50 mg |
719.20€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Potent FAAH inhibitor; (IC50 values are 0.28 and 0.72 nM, at rat and human FAAH respectively). Displays analgesic effects in vivo models of neuropathic and inflammatory pain. Brain penetrant.Especificaciones
4-[4-(3,4-Difluorophenyl)-2-pyrimidinyl]-N-3-pyridazinyl-1-piperazinecarboxamide | |
Fatty Acid Amide Hydrolase (FAAH) Inhibitors | |
397.38 |
1143578-94-2 | |
C19H17F2N7O | |
>98% |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacene a -20 °C.