Learn More
Agilent BioTek Take3 and Take3 Trio Micro-Volume Microplates
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12568836 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
N.º de posiciones:
16
48
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12568836
Marca: Agilent BioTek TAKE3TRIOSN
Take3 and Take3 Trio Micro-Volume plates expand functionality of the microplate spectrophotometers, multi-mode and Hybrid readers, while reducing sample volumes, costs and time required for routine quantification
Mida hasta 16 (Take3) o 48 (Take3 Trio) muestras de 2 μl a la vez sin dilución ni tratamiento especial.
  • Compatible con los espectrofotómetros Agilent BioTek Eon, Epoch, Synergy, PowerWave XS2
  • Incluye el software Gen5 con ácido nucleico preprogramado de microvolumen y proteína protocolos de cuantificación
  • Capacidad de detección de absorbancia y fluorescencia
  • Fácil mantenimiento: Basta con limpiar las ubicaciones de las muestras
  • Diseño robusto
  • Take3 Trio tiene dos ubicaciones para las mediciones de BioCell
  • Lea micromanchas, biocells o cuvetas estándar
Take3 (11-120-571) ofrece:
  • 16 Micropuntos para muestras de 2 μl; dos ubicaciones para mediciones BioCell patentadas (BioCell opcional) y una ubicación para mediciones de cubetas estándar
  • Take3 Trio (11-120-613) ofrece:
    • 48 micropuntos para muestras de 2 μl; dos ubicaciones para mediciones BioCell patentadas (BioCell opcional)
    Cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas, cuantificación fluorimétrica in situ de proteínas, mediciones de pureza de proteínas 260/280 y 260/230 , ensayo de BCA in situ de volumen muy bajo, exploración espectral de muestras de volumen único o múltiple bajo
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Para utilizar con (equipo) Lectores Agilent BioTek Eon, Epoch, Synergy, Powerwave XS2
    Para utilizar con (aplicación) Cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas, cuantificación fluorométrica in situ de proteínas, mediciones de pureza de proteínas 260/280 y 260/230, ensayo de BCA in situ de volumen muy bajo, exploración espectral de muestras de volumen único o múltiple bajo
    N.º de posiciones 48