missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Talaporfin sodium, MedChemExpress

Código de producto. 16439607
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16439607

Marca: Medchem Express HY16477

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Talaporfin (ME2906; NPe6) is a photosensitizer used in photodynamic therapy (PDT).

Talaporfin (ME2906

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Talaporfin sodium
Forma física Powder
CAS 220201-34-3
Color Black
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C38H37N5Na4O9
Sinónimo ME2906 Mono-L-aspartyl chlorin e6 NPe6
Información de solubilidad H2O : 25 mg/mL (31.26 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2 mg/mL (2.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])C[C@@H](C(O[Na])=O)NC(C/C1=C2[C@@H](CCC(O[Na])=O)[C@H](C)C(/C=C3C(C)=C(C=C)/C(N/3)=C/C(C(C)=C/4CC)=NC4=C/C5=C(C)C(C(O[Na])=O)=C1N5)=N\2)=O
Peso molecular (g/mol) 799.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 799.69
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado