Learn More
Köttermann Armario mural para bases y ácidos
Fabricado en polipropileno duradero, este armario mural para bases y ácidos está diseñado para soportar las condiciones agresivas producidas por los vapores ácidos corrosivos.Las bandejas de extracción herméticas a líquidos ofrecen un acceso sencillo a la vez que minimizan los riesgos para la salud y la seguridad.
Marca: Köttermann 377-0002
Detalles adicionales : Peso : 103.00000kg
Descripción
- Almacenamiento seguro de sustancias peligrosas corrosivas no inflamables, con ácidos y bases separados
- Estructuras de armario y bandejas de extracción fabricadas con polipropileno resistente
- Cajones herméticos a líquidos sobre tiras de PTFE de baja fricción con tope de extracción
- Eliminación de vapores agresivos mediante ventilación opcional con ventilador externo
- Cierres y bisagras resistentes a la corrosión
- Ideales para su instalación en campanas de vapor de altas prestaciones
Especificaciones
Sin ventilador de ventilación | |
Blanco | |
Almacenamiento de ácido y base | |
Polipropileno |
515 x 600 x 1900 mm | |
2 puertas con bisagras a la derecha, 4 cajones | |
Con bisagras, Cajón |