Learn More
BRAND™ Tall Form Borosilicate Glass Beakers
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
Descripción
- Con graduación y boquilla
- Se suministra en un paquete de 10
- Con área para etiquetas en las que escribir
- Conforme a DIN 12331/ ISO 3819
Especificaciones
Especificaciones
Color | Transparente |
Diámetro exterior (métrico) | 48 mm |
Capacidad (métrico) | 100 ml |
Material | Vidrio de borosilicato |
Altura (métrico) | 80 mm |
Incluye | Boquilla |
Cantidad | 10 |
Tipo | Vaso de precipitados |
Graduated | Sí |
Scale | Escala impresa |