Learn More
Kartell™ Cilindros de medición graduados de perfil alto
Click to view available options
Graduaciones:
2 mL
5 ml
10 ml
20 ml
100 ml
200 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 2
paquete de 30
paquete de 6
Capacidad (métrico):
10 ml
50 ml
Descripción
- Perfil alto
- Base circular
- Buena resistencia química
- Graduaciones permanentes moldeadas en probetas
- Pueden soportar temperaturas de hasta 170 °C
- Adecuada para aplicaciones con alimentos
- No humidificante, sin menisco
Especificaciones
Especificaciones
| Clase | Clase B |
| Graduaciones | 10 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Temperatura máxima | 170 °C |
| Subdivisión | 1 ml |
| Forma | Cilíndrico |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
| Color de escala | Azul |
| Altura (métrico) | 249 mm |
| Tipo | Probeta de medición graduada |