Learn More
Kartell™ Cilindros de medición graduados de perfil alto
Código de producto. p-8005803
Change view
Click to view available options
Graduaciones:
2 mL
5 ml
10 ml
20 ml
100 ml
200 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 2
paquete de 30
paquete de 6
Capacidad (métrico):
10 ml
50 ml
Código de producto. Graduaciones unitSize Capacidad (métrico)
15845577 10 ml paquete de 30 -
12593267 20 ml paquete de 12 -
15815577 2 mL paquete de 10 10 ml
15825577 5 ml paquete de 30 -
12655686 200 mL paquete de 2 -
15865577 100 ml paquete de 6 -
15835577 10 ml paquete de 30 50 ml
7 options
Código de producto. 15845577
Marca: Kartell™ 0257300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mide con precisión el volumen de un líquido. Las probetas de medición graduadas de perfil alto Kartell™ utilizan líneas marcadas horizontales para ayudar a medir los volúmenes de un líquido.
  • Perfil alto
  • Base circular
  • Buena resistencia química
  • Graduaciones permanentes moldeadas en probetas
  • Pueden soportar temperaturas de hasta 170 °C
  • Adecuada para aplicaciones con alimentos
  • No humidificante, sin menisco
Especificaciones
Clase Clase B
Graduaciones 10 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Temperatura máxima 170 °C
Subdivisión 1 ml
Forma Cilíndrico
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Color de escala Azul
Altura (métrico) 249 mm
Tipo Probeta de medición graduada