Learn More
Buerkle™ Frasco cuadrado de HDPE de cuello estrecho con tapón de rosca Código de producto.: 10531712
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Buerkle™ Frasco cuadrado de HDPE de cuello estrecho con tapón de rosca
Código de producto. 10531712 Tienda Bürkle Productos
500 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 ml
Código de producto. 10531712
Marca: Buerkle™ 03320500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frasco cuadrado económico para el envasado y almacenamiento de líquidos.
  • HDPE, transparente, a prueba de roturas
  • Zona de etiquetado especial para etiquetas o rotulación manual
  • Adecuado como frasco desechable
  • A prueba de fugas
  • Con tapón de rosca
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Transparente
Diámetro interior del cuello (métrico) 17,5 mm
Incluye Tapón de rosca
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 68 mm
Cantidad 1
Anchura (métrico) 53 mm
Tamaño de rosca (métrico) 25 mm
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 182 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Título del producto
Buerkle™ Frasco cuadrado de HDPE de cuello estrecho con tapón de rosca >