Learn More
BICASA Armario de laboratorio alto
Código de producto. 30057593 Tienda BICASA Productos
Click to view available options
Lado abisagrado:
Derecha
Izquierda
Color:
Antracita
Azul
Gris claro
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 30057593
Marca: BICASA TCD.0600.2003A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
TALL storage cabinet is made from fire-retardant particleboard and has 4 shelves.
  • Tall Storage Cabinet
  • EN 16121:2017 certified / complied
  • Metal frame levelling plinth
  • Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
  • Fire-retardant particleboard BODY mm 19 thickness
  • Light Grey color (2 decorative)
  • Steel sheet shelves (height-adjustable)
  • Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
  • Solid hinged door
  • 270° opening Automatic hold-closing
  • Ergonomic anodized and painted aluminum handle
  • Wardrobe lock with bar as standard
Especificaciones
Tipo de producto Storage Unit
Color Antracita
Tipo de cabina Storage
Certificaciones/conformidad EN 16121:2017 Certified
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) (480 + 20) x 600 x 2030 mm
Tipo de puerta Hinged
Acabado Powder Coated
Material del bastidor Melamine
Lado abisagrado Derecha
N.º de puertas 1
N.º de cajones None
N.º de estantes 4
Tipo de tapón None
Anchura (imperial) 23.6 in.
Anchura (métrico) 600 mm
Con ruedas giratorias No
Material Melamine