Descripción
- Tall Storage Cabinet
- EN 16121:2017 certified / complied
- Metal frame levelling plinth
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Fire-retardant particleboard BODY 19 mm thickness
- Light Grey color (2 decorative)
- Steel sheet shelves (height-adjustable)
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Solid hinged door
- 270° opening Automatic hold-closing
- Ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Wardrobe lock with bar as standard
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Storage Unit |
| Color | Antracita |
| Tipo de cabina | Storage |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 900 x (480 + 20) x 203 mm |
| Tipo de puerta | Double |
| Material del bastidor | Melamine |
| N.º de puertas | 2 |
| N.º de cajones | None |
| N.º de estantes | 4 |
| Tipo de tapón | None |
| Mostrar más |