Learn More
Köttermann Armario mural de seguridad con puertas
Código de producto. 17302139
Change view
Click to view available options
Modelo de puerta:
Con bisagras, Cierre automático
Plegado, Cierre manual
N.º de estantes:
3
4
6
Ninguno
Incluye:
1 bandeja antigoteo
4 cajones internos
5 cajones internos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo de puerta N.º de estantes Incluye unitSize
17302139 Plegado, Cierre manual Ninguno 4 cajones internos cada uno
17382129 Con bisagras, Cierre automático Ninguno 5 cajones internos cada uno
17362129 Con bisagras, Cierre automático 3 1 bandeja antigoteo cada uno
17372129 Con bisagras, Cierre automático 6 1 bandeja antigoteo cada uno
17312139 Con bisagras, Cierre automático 4 1 bandeja antigoteo cada uno
5 options
Código de producto. 17302139
Marca: Köttermann 37100034
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este armario mural de seguridad ofrece la máxima seguridad para sustancias peligrosas inflamables, de conformidad con las normas de clase de resistencia al fuego (tipo 90).
  • Diferentes versiones que satisfacen sus necesidades
  • Espacio de almacenamiento adicional
  • Máxima seguridad para sustancias peligrosas inflamables (tipo 90)
Especificaciones
Dimensiones (Pr x An x Al) 615 x 1200 x 1955 mm
Modelo de puerta Plegado, Cierre manual
Incluye 4 cajones internos
N.º de puertas 2
N.º de estantes Ninguno