Learn More
Köttermann Armario mural de seguridad con puertas
Descripción
- Diferentes versiones que satisfacen sus necesidades
- Espacio de almacenamiento adicional
- Máxima seguridad para sustancias peligrosas inflamables (tipo 90)
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 615 x 1200 x 1955 mm |
| Modelo de puerta | Con bisagras, Cierre automático |
| Incluye | 1 bandeja antigoteo |
| N.º de puertas | 2 |
| N.º de estantes | 6 |