Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Frascos de pesaje de forma alta
Click to view available options
Diámetro (métrico):
38 mm
48 mm
75 mm
Especificaciones
Especificaciones
Incluye | Tapón de NS intercambiable con etiqueta de inscripción |
Cantidad | 6Pack |
Número de tapón | NS 40/12 |
Línea de productos | Frasco |
Tipo de producto | Frasco de pesaje |
Diámetro (métrico) | 38 mm |
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Frascos de pesaje de forma alta >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido