Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tall Shape Weighing Bottles
Click to view available options
Diámetro (métrico):
38 mm
48 mm
75 mm
Especificaciones
Especificaciones
Incluye | Tapón de NS intercambiable con etiqueta de inscripción |
Cantidad | Paquete de 1 |
Número de tapón | NS 80/12 |
Línea de productos | Frasco |
Tipo de producto | Frasco de pesaje |
Diámetro (métrico) | 75 mm |