Learn More
Fisherbrand™ Caja alta de portaobjetos
Para el almacenamiento o transporte de portaobjetos de tamaño estándar (25 x 75 mm). La caja alta para portaobjetos Fisherbrand™ está fabricada con plástico ABS resistente con bisagra con cierre de níquel para uso intensivo.
Marca: Fisherbrand™
23.37 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21800" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.27900kg
Descripción
- Capacidad para 100 portaobjetos de tamaño: 76,2 x 50,8 mm (3 x 2 pulg)
- Para el almacenamiento y transporte
- La tapa proporciona el espacio necesario para una mayor altura de los portaobjetos
- Ranuras acanaladas para mantener cada portaobjeto en su lugar
- Forro antideslizante de corcho liso
- Color: azul
- Pr × An × Al: 2,4 x 8,2 x 6,9 pulg (60 x 208 x 175mm)
Especificaciones
Caja de almacenamiento de portaobjetos | |
Azul | |
Almacenamiento y transporte | |
17,5 cm | |
2,36 in | |
ABS | |
8,18 in | |
Corcho |
100 | |
100 portaobjetos | |
6,88 in | |
Hoja de inventario de portaobjetos | |
6 cm | |
Rectangulares | |
20,8 cm |