Learn More
Koettermann™ Tall Storage Cabinets
Marca:  Koettermann™ 301-00084
1543.02 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 14855311
  • 2360.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Armarios murales
516 mm
192 cm
900 mm
Almacenamiento alto
516 x 900 x 1920 mm
2