Learn More
Tamoxifen Citrate, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
Descripción
Tamoxifen Citrate also potent inhibits infectious EBOV Zaire and Marburg (MARV) with IC50 of 0.1 μM and 1.8 μM, respectively. Tamoxifen Citrate activates autophagy and induces apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tamoxifen Citrate |
| CAS | 54965-24-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C32H37NO8 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | ICI 46474(Z)-Tamoxifen Citratetrans-Tamoxifen Citrate |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (88.71 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 10 mg/mL (17.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | CC/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(OCCN(C)C)C=C2)\C3=CC=CC=C3.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 563.64 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.