Learn More
Brady™ Etiquetas de fecha de inspección a prueba de alteración
Código de producto. p-7225700
Click to view available options
Color:
Blanco sobre azul
blanco sobre morado
Mostrar texto:
2022
2023
Tamaño de la unidad:
paquete de 104
Código de producto. 15888801
Marca: Brady™ 834139
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las etiquetas de fecha de inspección se pueden utilizar siempre que sea necesaria una inspección frecuente y regular de la maquinaria y el equipo.
  • Para la indicación de las fechas de inspección, como los extintores de incendios
  • Simplemente perfore la etiqueta y aplíquela donde la necesite
  • Utilice el sistema de color anual para identificar fácilmente cuándo se inspeccionó el equipo por última vez
  • Las etiquetas a prueba de alteración muestran pruebas de eliminación no autorizada
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Caucho permanente
Color Blanco sobre azul
Acabado Satinado
Material Poliolefina
Esterilidad No estéril
Mostrar texto 2022
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de inventario e inspección, identificación general, identificación de seguridad
Etiquetas por hoja 104
Cantidad 104 etiquetas
Forma Redondo
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +80 °C
Grosor (métrico) 0,076 mm
Diámetro (métrico) 10 mm