Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ ADORA1-bla U2OS Cells
The Tango™ ADORA1-bla U2OS cells contain the human Adenosine A1 receptor (ADORA1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marca: Thermo Scientific™ K1445
Descripción
The Tango™ ADORA1-bla U2OS cells contain the human Adenosine A1 receptor (ADORA1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ ADORA1-bla U2OS cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of NECA. In addition, Tango™ ADORA1-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section.
Especificaciones
NM_000674.1 | |
Células divisoras | |
Cola de AVPR2 GPCR | |
GPCR | |
Células ADORA1-bla U2OS, protocolo de ensayo ADORA1-bla U2OS, certificado de análisis | |
Tango™ | |
BLA (betalactamasa) | |
Células en proceso de división | |
Tango™ |
Selección de arrestina beta basada en células | |
(Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, solución D y otros materiales se requieren por separado; consulte el protocolo). Incluye: Células o Tango™ ADORA1-bla U2OS Protocolo de ensayo o Tango™ ADORA1-bla U2OS o Certificado de análisis Las células Tango™ ADORA1-bla U2OS se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
|
Fluorescente | |
ADORA1A | |
Conjunto de células estables | |
2 x 106 células | |
ADORA1 | |
U2OS | |
GPCR |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.