Learn More
Thermo Scientific™ Células Tango™ CMKLR1-bla U2OS
The Tango™ CMKLR1-bla U2OS cells contain the human Chemokine like receptor 1 (CMKLR1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marca: Thermo Scientific™ K1527
Descripción
The Tango™ CMKLR1-bla U2OS cells contain the human Chemokine like receptor 1 (CMKLR1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
Especificaciones
NM_004072.1 | |
Células divisoras | |
Cola nativa | |
Fluorescente | |
CMKLR1 | |
Origen del clon unicelular | |
2 x 106 células | |
U2 | |
CMKLR1 | |
U2OS | |
GPCR |
Selección de arrestina beta basada en células | |
(Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, solución D y otros materiales se requieren por separado; consulte el protocolo). Incluye: Células o Tango™ CMKLR1-bla U2OS Protocolo de ensayo o Tango™ CMKLR1-bla U2OS o Certificado de análisis Las células Tango™ CMKLR1-bla U2OS se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
|
Células Tango™ CMKLR1-bla U2OS,2 × 106 células, línea de células U2OS, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable GPCR, indicador BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido | |
Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de objetivo y potencial, biología de receptores acoplados a la proteína G, ensayos celulares con indicadores GPCR | |
Células Tango™ CMKLR1-bla U2OS (kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, solución D y otros materiales se requieren por separado; consulte el protocolo). Incluye: Células Tango™ CMKLR1-bla U2OS, protocolo de ensayo Tango™ CMKLR1-bla U2OS, certificado de análisis | |
Tango™ | |
BLA (betalactamasa) | |
Temperatura ambiente | |
Células Tango™ CMKLR1-bla U2OS | |
Tango™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.