Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ CNR1-bla U2OS Cells
The Tango™ CNR1-bla U2OS cells contain the human Cannabinoid Receptor 1 (CNR1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marca: Thermo Scientific™ K1513
Descripción
The Tango™ CNR1-bla U2OS cells contain the human Cannabinoid Receptor 1 (CNR1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ CNR1 cell line has been functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of CP 55,940. The CNR1 cells have been tested for assay performance under variable assay conditions. These data are available in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section.
Especificaciones
NM_016083 | |
Células divisoras | |
Cola de AVPR2 GPCR | |
GPCR | |
Células CNR1-bla U2OS, protocolo de ensayo CNR1-bla U2OS, certificado de análisis | |
Tango™ | |
BLA (betalactamasa) | |
Célula U2OS | |
Tango™ |
Selección de arrestina beta basada en células | |
(Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, solución D y otros materiales se requieren por separado; consulte el protocolo). Incluye: Células o Tango™ CNR1-bla U2OS Protocolo de ensayo o Tango™ CNR1-bla U2OS o Certificado de análisis Las células Tango™ CNR1-bla U2OS se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
|
Fluorescente | |
CNR1 | |
Origen del clon unicelular | |
2 x 106 células | |
CNR1 | |
U2OS | |
GPCR |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.