Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ GPR109A-bla U2OS Cells
The Tango™ GPR109A-bla U2OS cells contain the human Nicotinic Acid Receptor (GPR109A) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marca: Thermo Scientific™ K1791
Descripción
The Tango™ GPR109A-bla U2OS cells contain the human Nicotinic Acid Receptor (GPR109A) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ GPR109A-bla U2OS cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of Nicotinic Acid. In addition, Tango™ GPR109A-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Especificaciones
NM_177551 | |
Células divisoras | |
Cola nativa | |
FRET | |
Células GPR109A-bla U2OS, protocolo de ensayo GPR109A-bla U2OS, certificado de análisis | |
GeneBLAzer™, Tango™ | |
Punto final | |
GPR109A | |
U2OS | |
GPCR |
Selección de arrestina beta basada en células | |
Contenido: Células K1791 Tango™ GPR109A-bla U2OS (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células Tango™ GPR109A-bla U2OS • Protocolo de ensayo Tango™ GPR109A-bla U2OS • Certificado de análisis Almacenamiento: Las células Tango™ GPR109A-bla U2OS se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
|
Fluorescente | |
GPR109A | |
Origen del clon unicelular | |
8 x 106 células | |
BLA (betalactamasa) | |
Célula U2OS | |
Tango™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.