Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ GPR23-bla U2OS Cells
Tango™ GPR23-bla U2OS cells contain the human G protein-coupled receptor 23 (GPR23) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marca: Thermo Scientific™ K1841
Descripción
Tango™ GPR23-bla U2OS cells contain the human G protein-coupled receptor 23 (GPR23) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase reporter gene under the control of a UAS response element. The Tango™ GPR23-bla U2OS cells have been functionally validated for Z' factor and a functional response to FBS (Figure 2). In addition, Tango™ GPR23-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions.
Especificaciones
NM_005296.1 | |
Células divisoras | |
Cola nativa | |
FRET | |
Receptor acoplado a proteína G (GPCR) | |
Origen del clon unicelular | |
8 x 106 células | |
GPR23 | |
U2OS | |
GPCR |
Selección de arrestina beta basada en células | |
Células K1841 Tango™ GPR23-UAS-bla CHO-K1 (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células Tango™ GPR23-UAS-bla CHO-K1 • Protocolo de ensayo Tango™ GPR23-UAS-bla CHO-K1 • Certificado de análisis Las células Tango™ GPR23-UAS-bla CHO-K1 se envían con hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
|
Fluorescente | |
GPR23 | |
Células GPR23-UAS-bla CHO-K1, protocolo de ensayo GPR23-UAS-bla CHO-K1, certificado de análisis | |
Tango™ | |
Punto final | |
Célula U2OS | |
Tango™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.