Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ HRH3-bla U2OS DA Assay Kit
Descripción
The Tango™ HRH3-bla U2OS DA (Division Arrested) cells contain the human Histamine Receptor H3 (HRH3) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ HRH3-bla U2OS cells and the Tango™ HRH3-bla U2OS DA cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of Methylhistamine. In addition, Tango™ HRH3-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section. DA cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NM_007232 |
| Entrada del ensayo | Selección de arrestina beta basada en células |
| Estado de célula | Células de división detenida |
| Contenido y almacenamiento | Cada kit contiene cantidades suficientes de células de división detenida (DA) y sustrato para ensayar en 1 placa de 384 pocillos. (Otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: o Células Tango™ HRH3-bla U2OS DA o Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 µg o Solución D o Protocolo de ensayo Tango™ HRH3-bla U2OS o Protocolo de carga LiveBLAzer™-FRET B/G o Certificado de análisis Las células Tango™ HRH3-bla U2OS DA se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
| Cola citoplasmática | Cola de AVPR2 GPCR |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | GPCR |
| Símbolo de gen | HRH3 |
| Incluye | Células HRH3-bla U2OS DA, kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 μg, solución D, protocolo de ensayo Tango™ HRH3-bla U2OS, protocolo de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, certificado de análisis |
| Estado de la población | Conjunto de células estables |
| Mostrar más |