Learn More
Thermo Scientific™ Células Tango™ NPY5R-bla U2OS
The Tango™ NPY5R -bla U2OS cells contain the human Neuropeptide Y Receptor Y5 (NPY5R) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marca: Thermo Scientific™ K1782
Descripción
The Tango™ NPY5R -bla U2OS cells contain the human Neuropeptide Y Receptor Y5 (NPY5R) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ NPY5R-bla U2OS cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, Tango™ NPY5R-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product.
Especificaciones
NM_006174.2 | |
Células divisoras | |
Cola de AVPR2 GPCR | |
Fluorescente | |
NPY5R | |
Origen del clon unicelular | |
GPCR (receptores acoplados a proteína G) | |
Punto final | |
U2 | |
Células Tango™ NPY5R-bla U2OS | |
Tango™ |
Selección de arrestina beta basada en células | |
Células K1782 Tango™ NPY5R-bla U2OS (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células Tango™ NPY5R-bla U2OS • Protocolo de ensayo Tango™ NPY5R-bla U2OS • Certificado de análisis Las células Tango™ NPY5R-bla U2OS se envían con hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
|
Células Tango™ NPY5R-bla U2OS,8 × 106 células, línea de células U2OS, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable GPCR, indicador BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido | |
Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de objetivo y potencial, biología de receptores acoplados a la proteína G, ensayos celulares con indicadores GPCR | |
Células Tango™ NPY5R-bla U2OS (kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, solución D y otros materiales se requieren por separado; consulte el protocolo). Incluye: Células Tango™ NPY5R-bla U2OS, protocolo de ensayo Tango™ NPY5R-bla U2OS, certificado de análisis | |
GeneBLAzer™ | |
8 x 106 células | |
BLA (betalactamasa) | |
NPY5R | |
U2OS | |
GPCR |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.