Learn More
Kartell™ Depósito, apilable, HDPE, 46 l, 365 x 595 x 255 mm
Marca:  Kartell™ 0060300
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 15626405
  • 59.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Especificaciones
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Documentos
Certificates
Special Offers
Special Offers