Learn More
Ácido tánico, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tannic acid |
Punto de fusión | de 218,0 °C |
Color | Marrón |
Índice Merck | 15, 9184 |
Información de solubilidad | Solubilidad en agua:250 g/l (20 °C).Otras solubilidades: soluble en glicerol, etanol y acetona; prácticamente insoluble en benceno, CHCl3, éter dietílico, éter de petróleo, Cs2, ccl4, hexano;, ligeramente soluble en etanol anhidro. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 1701.23 |
Grado | Reactivo ACS |
Cantidad | 500g |
Temperatura de inflamación | de 198 °C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.